Få mere at vide
BD Streptavidin Particles Plus - DM
Artikelnummer. 15879058
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
15879058 5 mL
1 options
Artikelnummer. 15879058 Leverandør BD Leverandørnr. 557812
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til positiv selektion eller udtømning af leukocytsubpopulationer ved hjælp af BD IMagnet™
Den lille størrelse af BD IMag partikler gør det muligt at evaluere den positive fraktion yderligere i downstream-applikationer.
  • Magnetiske nanopartikler
  • Har streptavidin kovalent konjugeret til deres overflade
  • Tillad, at positiv fraktion evalueres yderligere i downstream-applikationer såsom flowcytometri
  • Opbevaringsbuffer: Vandig bufferopløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid
Celleadskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mL
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Celleadskillelse, til positiv selektion eller udtømning af leukocytsubpopulationer ved hjælp af BD IMagnet
Kun forskningsbrug