Få mere at vide
BD Stemflow™ Human pluripotent stamcelle sortering og analyse kit
Beskrivelse
Indeholder
FITC SSEA-1, PE SSEA-3, Alexa Fluor™ 647 TRA-1-81, FITC isotype kontrol, PE isotype kontrol, Alexa Fluor 647 isotype kontrol, Anti-mus perler, Anti-rotte perler, Negative perler
Dette kit indeholder reagenser, der er nødvendige for at udføre flerfarvet flowcytometri på humane pluripotente stamceller, såsom humane embryonale stamceller (hESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPS).
- Reaktivitet: menneskelig
- Størrelse: 50 prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | FITC SSEA-1, PE SSEA-3, Alexa Fluor™ 647 TRA-1-81, FITC isotype kontrol, PE isotype kontrol, Alexa Fluor™ 647 isotype kontrol, Anti-mus perler, Anti-Rat perler, negative perler |
| Mængde | 50 prøver |