Få mere at vide
BD Stemflow™ Human pluripotent stamcelle sortering og analyse kit
Artikelnummer. 15850219
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
15850219 50 prøver
1 options
Reagenser i dette sæt indeholder natriumazid. Natriumazid giver meget giftig hydrazoesyre under sure forhold. Fortynd azidforbindelser i rindende vand før kassering for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS.
Artikelnummer. 15850219 Leverandør BD Leverandørnr. 560461
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenser i dette sæt indeholder natriumazid. Natriumazid giver meget giftig hydrazoesyre under sure forhold. Fortynd azidforbindelser i rindende vand før kassering for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS.
Indeholder
FITC SSEA-1, PE SSEA-3, Alexa Fluor™ 647 TRA-1-81, FITC isotype kontrol, PE isotype kontrol, Alexa Fluor 647 isotype kontrol, Anti-mus perler, Anti-rotte perler, Negative perler
Analyserer populationer af levende og fikserede celler for ekspression af pluripotensmarkører og differentieringsmarkører og for at sortere levende populationer af pluripotente stamceller og deres derivater
Dette kit indeholder reagenser, der er nødvendige for at udføre flerfarvet flowcytometri på humane pluripotente stamceller, såsom humane embryonale stamceller (hESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPS).
  • Reaktivitet: menneskelig
  • Størrelse: 50 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer FITC SSEA-1, PE SSEA-3, Alexa Fluor™ 647 TRA-1-81, FITC isotype kontrol, PE isotype kontrol, Alexa Fluor™ 647 isotype kontrol, Anti-mus perler, Anti-Rat perler, negative perler
Mængde 50 prøver