Få mere at vide
BD Stemflow™ Human Neural Lineage Analysis Kit
Artikelnummer. 15801109 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
25 prøver
Artikelnummer. Mængde
15801109 25 prøver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15801109 Leverandør BD Leverandørnr. 561526
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Sox2 PerCP-™Cy 5.5, GFAP Alexa Fluor™ 647, Doublecortin PE, Nestin Alexa Fluor 647, Ki-67 Alexa Fluor 488, Sox1 PerCP-Cy5.5 , CD44 FITC; BD Cytofix™ fikseringsbuffer; BD Phosflow™ perm buffer III
Giver et omfattende forskningssystem til pålidelig, dybdegående karakterisering af differentieringsstadier af humane neurale stamceller (hNSC'er) fra en heterogen kultur
  • Giver intracellulære multimarkørdata med antistoffer, der kan bruges på forskellige tidspunkter til at løse hNSC'er fra neuroner og glia i en heterogen population
  • Indeholder centrale neurale differentieringsmarkører CD44, doublecortin, nestin, Sox1, Sox2 og GFAP plus Ki-67 til identifikation af cykliske celler
  • Leverer en strømlinet løsning til konsistente eksperimenter med fluorokrom-konjugerede antistoffer, buffere og en detaljeret protokol
  • Regulatorisk status: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Reaktivitet ADN
Mængde 25 prøver
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Indhold og opbevaring 4 °C