Få mere at vide
BD Sphero™ Regnbuekalibreringspartikler
Artikelnummer. p-3974119
Diameter (metrisk):
3 til 3,4μ m
6 til 6,4μ m
Oversigt:
Blanke kalibreringspartikler
Rainbow Fluorescerende Partikler (Mellemklasse FL1 Fluorescens)
Rainbow fluorescerende partikler (høj intensitet)
Regnbuekalibreringspartikler (6 toppe)
Artikelnummer. 15888638
Brand: BD 556286
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til flowcytometri kalibrering og justering
  • Til flowcytometri kalibrering og justering
  • Har emissionsspektre, der er kompatible med mange almindelige fluoroforer, der bruges til immunfluorescerende farvning med flowcytometrisk analyse
  • Meget små variationskoefficienter i både størrelse og fluorescens
  • Indeholder vanduopløselige fluorescerende farvestoffer, som er meget stabile, så de kan steriliseres ved vask med 70% alkohol
  • Leveres i praktiske dråbeflasker indeholdende 5mL partikelsuspension i en koncentration på 107 partikler/mL
  • Polystyren
Regnbuekalibreringspartikler (6 toppe)
  • Hvert hætteglas indeholder en blanding af regnbuepartikler, der er farvet til seks forskellige fluorescerende intensiteter
  • Regnbuekalibreringspartikler (8 toppe)
    • Hætteglasset indeholder en blanding af regnbuepartikler, der er farvet til otte forskellige fluorescerende intensiteter
  • Rainbow fluorescerende partikler (høj intensitet)
    • Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af regnbuepartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
    • Intensiteten af denne partikel svarer til den lyseste intensitet af toppen i Rainbow Calibration-partiklerne, 3,0-3,4 m (μfabrikant nr. 556286)
    Rainbow Fluorescerende Partikler (Mellemklasse FL1 Fluorescens)
    • Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af regnbuepartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
  • Blanke kalibreringspartikler
    • Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af tomme kalibreringspartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
    • Intensiteten af denne partikel svarer til den svageste intensitetsspids i Rainbow Calibration Particles (6 Peaks), 6,0-6,4 m (μfabrikant nr. 5556288)
    • Tilnærmelse af baggrundsfluorescensen af ufarvede celler
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 107 partikler/ml
    Certificeringer/compliance 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO
    Oversigt Regnbuekalibreringspartikler (6 toppe)
    Diameter (metrisk) 3 til 3,4μ m
    Indhold og opbevaring Vandig opløsning indeholdende 0,01% NP40 og≤ 0,02% natriumazid
    Format Væske
    Til brug med (udstyr) Flowcytometer
    Materiale Polystyren
    Inkluderer Blanding af regnbuepartikler, der er farvet til 6 forskellige fluorescerende intensiteter
    Volumen (metrisk) 5 mL
    Farve Klar
    Til brug med (applikation) Flowcytometri kalibrering og justering