Få mere at vide
BD Sphero™ Regnbuekalibreringspartikler
Diameter (metrisk):
3 til 3,4μ m
6 til 6,4μ m
Oversigt:
Blanke kalibreringspartikler
Rainbow Fluorescerende Partikler (Mellemklasse FL1 Fluorescens)
Rainbow fluorescerende partikler (høj intensitet)
Regnbuekalibreringspartikler (6 toppe)
Beskrivelse
- Til flowcytometri kalibrering og justering
- Har emissionsspektre, der er kompatible med mange almindelige fluoroforer, der bruges til immunfluorescerende farvning med flowcytometrisk analyse
- Meget små variationskoefficienter i både størrelse og fluorescens
- Indeholder vanduopløselige fluorescerende farvestoffer, som er meget stabile, så de kan steriliseres ved vask med 70% alkohol
- Leveres i praktiske dråbeflasker indeholdende 5mL partikelsuspension i en koncentration på 107 partikler/mL
- Polystyren
Regnbuekalibreringspartikler (6 toppe)
- Hvert hætteglas indeholder en blanding af regnbuepartikler, der er farvet til seks forskellige fluorescerende intensiteter
- Hætteglasset indeholder en blanding af regnbuepartikler, der er farvet til otte forskellige fluorescerende intensiteter
- Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af regnbuepartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
- Intensiteten af denne partikel svarer til den lyseste intensitet af toppen i Rainbow Calibration-partiklerne, 3,0-3,4 m (μfabrikant nr. 556286)
- Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af regnbuepartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
- Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af tomme kalibreringspartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
- Intensiteten af denne partikel svarer til den svageste intensitetsspids i Rainbow Calibration Particles (6 Peaks), 6,0-6,4 m (μfabrikant nr. 5556288)
- Tilnærmelse af baggrundsfluorescensen af ufarvede celler
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 107 partikler/ml |
| Certificeringer/compliance | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO |
| Oversigt | Blanke kalibreringspartikler |
| Diameter (metrisk) | 6 til 6,4μ m |
| Indhold og opbevaring | Vandig opløsning indeholdende 0,01% NP40 og≤ 0,02% natriumazid |
| Format | Væske |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometer |
| Materiale | Polystyren |
| Inkluderer | Enkelt population af blanke kalibreringspartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Vis mere |