Få mere at vide
BD Sphero™ Regnbuekalibreringspartikler, 8 toppe, 3 til 3,4 um
Artikelnummer. 15859678
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
15859678 5 ml
1 options
Artikelnummer. 15859678 Leverandør BD Leverandørnr. 559123
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til flowcytometri kalibrering og justering
  • Til flowcytometri kalibrering og justering
  • Har emissionsspektre, der er kompatible med mange almindelige fluoroforer, der bruges til immunfluorescerende farvning med flowcytometrisk analyse
  • Meget små variationskoefficienter i både størrelse og fluorescens
  • Indeholder vanduopløselige fluorescerende farvestoffer, som er meget stabile, så de kan steriliseres ved vask med 70% alkohol
  • Leveres i praktiske dråbeflasker indeholdende 5mL partikelsuspension i en koncentration på 107 partikler/mL
  • Polystyren
Regnbuekalibreringspartikler (6 toppe)
  • Hvert hætteglas indeholder en blanding af regnbuepartikler, der er farvet til seks forskellige fluorescerende intensiteter
  • Regnbuekalibreringspartikler (8 toppe)
    • Hætteglasset indeholder en blanding af regnbuepartikler, der er farvet til otte forskellige fluorescerende intensiteter
  • Rainbow fluorescerende partikler (høj intensitet)
    • Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af regnbuepartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
    • Intensiteten af denne partikel svarer til den lyseste intensitet af toppen i Rainbow Calibration-partiklerne, 3,0-3,4 m (μfabrikant nr. 556286)
    Rainbow Fluorescerende Partikler (Mellemklasse FL1 Fluorescens)
    • Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af regnbuepartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
  • Blanke kalibreringspartikler
    • Hvert hætteglas indeholder en enkelt population af tomme kalibreringspartikler, der er farvet til en enkelt fluorescerende intensitet
    • Intensiteten af denne partikel svarer til den svageste intensitetsspids i Rainbow Calibration Particles (6 Peaks), 6,0-6,4 m (μfabrikant nr. 5556288)
    • Tilnærmelse af baggrundsfluorescensen af ufarvede celler
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO
    Farve Klar
    Indhold og opbevaring 4°C
    Format Væske
    Inkluderer Blanding af regnbuepartikler, der er farvet til 8 forskellige fluorescerende intensiteter
    Materiale Polystyren
    Partikelstørrelse 3 til 3,4μ m
    Mængde 5 ml
    Produkttype Kalibreringspartikler