Få mere at vide
BD Sphero™ Fluorescent Particles
Artikelnummer. 15868638
Skift visning
Diameter (metrisk):
1,7 til 2,2 μm
2,5 til 4,5 μm
Emission:
415 nm
560 nm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Emission
15868638 2,5 til 4,5 μm 560 nm
15848638 1,7 til 2,2 μm 415 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15868638 Leverandør BD Leverandørnr. 556269
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til flowcytometri kalibrering og justering
Polystyrene microparticles contain water insoluble fluorescent dyes which are very stable, allowing them to be sterilized by washing with 70% alcohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1%
Certificeringer/compliance RUO
Diameter (metrisk) 2,5 til 4,5 μm
Indhold og opbevaring 4 °C
Emission 560 nm
Format Væske
Til brug med (udstyr) Flow cytometer equipped with 488 nm-argon laser
Materiale Polystyren
Inkluderer Water insoluble fluorescent dyes
Volumen (metrisk) 2 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Flowcytometri kalibrering og justering
Produkttype Fluorescent Particles