Få mere at vide
BD SL-29 Cell Lysate
Artikelnummer. 15825949
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
15825949 500 μg
1 options
Artikelnummer. 15825949 Leverandør BD Leverandørnr. 611478
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Chicken Embryo Fibroblast
Convenient to use and provided in a denatured format allowing for immediate loading onto an SDS-PAGE gel
  • Useful control for the western blotting application
  • Can be rich in endogenously expressed proteins
  • Storage buffer: 1mg/mL in SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Embryo Fibroblast
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Værtsarter Chicken
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C