Få mere at vide
BD ROCK Inhibitor (Y-27632)
Beskrivelse
ROCK-hæmmeren, Y-27632, er en selektiv hæmmer af den p160-Rho-associerede coiled kinase (ROCK) og er en faktor, der forbedrer embryonale stamcellers overlevelse ved enkeltcelle-dissociation. Ud over at øge cellegenvindingen efter dissociation er Y-27632 blevet brugt til forskellige andre anvendelser inden for stamcelleforskning, herunder kryokonservering, sortering, omprogrammering, transplantation og differentiering.
Celledyrkning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Produkttype | ROCK-hæmmer (Y-27632) |
| Mængde | 1 mg |