Få mere at vide
BD Retrievagen Antigen Retrieval Systems
Artikelnummer. 15811807
Skift visning
Mængde:
125 ml
250 ml
Reagenstype:
Retrievagen A
Retrievagen B
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Reagenstype
15811807 125 ml Retrievagen A
15806308 250 ml Retrievagen B
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15811807 Leverandør BD Leverandørnr. 550524
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Anbefales til zinkfikserede og formalinfikserede paraffinindlejrede vævssnit, der viser suboptimal eller ingen reaktivitet med antistoffer til immunhistokemisk farvning
10 % neutral bufret formalin fikserer vævet ved at tværbinde proteiner, der kan forårsage en konformationsændring eller“ maskering” af den antigene epitop, hvilket fører til reduceret eller fraværende antistofreaktivitet. De BD Retrievagen Antigen Retrieval Systems er designet til at afmaske epitopen og forårsage forstærkning af antistoffarvning.
  • Retrievagen A (pH 6,0) leveres som to separate opløsninger, der skal blandes
  • Retrievagen B (pH 9,5) leveres som en brugsklar opløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 25mL Retrievagen A Solution 1 og 100mL Retrievagen A Solution 2
Fortynding Tag 18 ml af BD Retrievagen A Opløsning 1 og 82 mL af BD Retrievagen Solution 2 og skru op for volumen til 1 L med destilleret vand
Produkttype Hentningsreagens
Mængde 125 ml
Til brug med (applikation) Immunhistokemisk farvning
pH 6
Regulatorisk status RUO
Reagenstype Retrievagen A