Få mere at vide
BD Retrievagen Antigen Retrieval Systems
Mængde:
125 ml
250 ml
Reagenstype:
Retrievagen A
Retrievagen B
Beskrivelse
10 % neutral bufret formalin fikserer vævet ved at tværbinde proteiner, der kan forårsage en konformationsændring eller“ maskering” af den antigene epitop, hvilket fører til reduceret eller fraværende antistofreaktivitet. De BD Retrievagen Antigen Retrieval Systems er designet til at afmaske epitopen og forårsage forstærkning af antistoffarvning.
- Retrievagen A (pH 6,0) leveres som to separate opløsninger, der skal blandes
- Retrievagen B (pH 9,5) leveres som en brugsklar opløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tris-baseret buffer med kemiske midler til epitop-genfinding |
| Produkttype | Hentningsreagens |
| Mængde | 250 ml |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemisk farvning |
| pH | 9.5 |
| Regulatorisk status | RUO |
| Reagenstype | Retrievagen B |