Få mere at vide
BD Recomninant Rat GM-CSF
Artikelnummer. 15808008
Skift visning
Mængde:
5μ g
Artikelnummer. Mængde
15808008 5μ g
1 options
Artikelnummer. 15808008 Leverandør BD Leverandørnr. 555111
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cytokine having potent stimulatory effects on growth and differentiation of bone marrow progenitor cells
  • Produced by activated T cells, macrophages, vascular endothelial cells and fibroblast
  • Acts on mature leukocytes to promote inflammatory responses in peripheral tissues
  • Promotes inflammatory responses
  • Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA and glycerol
ELISA standard, bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -80 °C
Mængde 5μ g
Kilde Rotte
Må kun bruges til undersøgelsesformål.