Få mere at vide
BD Rekombinant rottemonocyt kemoattraktant protein-1 (MCP-1)
Beskrivelse
- Medlem af CC chemokine superfamilie
- Homolog af human MCP-1
- Reaktivitet: rotte
- Størrelse: 27 - 30kD
- Udtrykt af forskellige celletyper inklusive monocytter/makrofager, endotelceller og mesangiale celler
- Leveres som frossen væske bestående μaf 0,22 m sterilfiltreret vandig bufferopløsning
- Indeholder glycerol, 1,0 mg/ml bioteknologisk kvalitet, lavt endotoksin bovint serumalbumin
- Opbevaringsbuffer: Frosset vandig bufferopløsning indeholdende BSA og glycerol
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.1 mg/mL |
| Type | PharMingen™ Rekombinant rotte MCP-1 |
| Til brug med (applikation) | ELISA standard, bioassay, intracellulær blok/flowcytometri |
| Inkluderer | Glycerol 1,0 mg/ml bioteknologisk kvalitet, lavt endotoksin bovint serumalbumin |
| Mængde | 5μ g |
| Form | Væske |