Beskrivelse
- Stimulere vækst, differentiering, overlevelse, funktion af celler af hæmatopoietisk og ikke-hæmatopoietisk oprindelse
- Bindes til specifikke højaffinitetsreceptorer
- Genproduktet er 17-20 kD glycoprotein indeholdende 123 aminosyrerester
- Opbevaringsbuffer: frossen vandig bufferopløsning indeholdende BSA
ELISA standard, bioassay
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -80 °C |
| Mængde | 5μ g |
| Kilde | Rotte |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.