Få mere at vide
BD Rekombinant GM-CSF fra mus
Artikelnummer. 15897788 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Artikelnummer. Mængde
15897788 10μ g
1 options
Artikelnummer. 15897788 Leverandør BD Leverandørnr. 554586
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Har potente stimulerende virkninger på vækst og differentiering af knoglemarvsstamceller
  • Produceret af aktiverede T-celler, makrofager, vaskulære endotelceller og fibroblaster
  • Indeholder 124 aminosyrerester
  • Hjælper med at generere granulocytter, monocytter/makrofager og megakaryocytter
  • Virker på modne leukocytter for at fremme inflammatoriske reaktioner i perifere væv
  • Vises som 15,5 - 19 kD bånd i reducerende og ikke-reducerende SDS-PAGE-analyse
  • Opbevaringsbuffer: frossen vandig bufferopløsning indeholdende BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -80 °C
Mængde 10μ g
Kilde Mus
Må kun benyttes til forskningsformål.