Få mere at vide
BD Rekombinant humant interleukin-7 (IL-7)
Artikelnummer. 15827808 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
5μ g
Artikelnummer. Mængde
15827808 5μ g
1 options
Artikelnummer. 15827808 Leverandør BD Leverandørnr. 554608
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Potent lymfoid cellevækstfaktor, som påvirker pre-B, pro-B og tidlige T-celler
Lyofiliseret fra en opløsning bestående af 0,22 ++m sterilfiltreret PBS og indeholdende μ50 g bovint serumalbumin pr. ++g cytokin
  • Reaktivitet: Menneske
  • Opbevaringsbuffer: Lyofiliseret i en vandig bufferopløsning indeholdende BSA
Enzym-linked immunosorbent assay standard, bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -80 °C
Mængde 5μ g
Kilde ADN
Kun brug til forskning