Beskrivelse
Kvantitativ standard til måling af humane IL-6-proteinniveauer i en IL-6-specifik sandwich ELISA med oprenset MQ2-13A5 antistof som indfangningsantistof og biotinyleret MQ2-39C3 som detektionsantistof
- Opbevaringsbuffer: Frosset vandig bufferopløsning indeholdende BSA og glycerol
- Biologisk aktivitet: Aktivitetsområdet måles i et proliferationsassay under anvendelse af TF-1-indikatorceller ved 105 celler/ml
- Specifik aktivitet: 0,5 - 3,0 x 10 8 enheder™ /mg
- ED50: 30-200 pg/ml; Observeret dosisrespons: 50 gange
Bioassay, Enzym-linked immunosorbent assay
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -80 °C |
| Mængde | 10μ g |
| Kilde | ADN |
Kun brug til forskning