Få mere at vide
BD Rekombinant humant interleukin-5
Artikelnummer. 15817808 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
5μ g
Artikelnummer. Mængde
15817808 5μ g
1 options
Artikelnummer. 15817808 Leverandør BD Leverandørnr. 554606
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kan bruges som blokeringskontrol for at demonstrere specificiteten af IL-5-farvning med PE- eller APC-mærket TRFK5-antistof eller PE-mærket JES1-39D10-antistof
Interleukin-5 (IL-5) er lymfokinet, der er ansvarligt for aktiviteter, der tilskrives eosinofildifferentierende faktor (EDF), B-cellevækstfaktor II (BCGFII) og T-celle-erstatningsfaktor (TRF). IL-5 inducerer eosinofil differentiering og fremmer eosinofil overlevelse og aktivering. Dette er en 28 til 31 kD proteindimer, som bestemt ved SDS-PAGE (under ikke-reducerende betingelser).
  • Leveres som frossen væske uden konserveringsmidler
  • Renhed:> 95 %
  • Reaktivitet: menneskelig
  • Koncentration: 100 μg/ml
  • Lagret buffer: frossen vandig bufferopløsning indeholdende BSA
  • Endotoksin niveau:≤ 0,1 μng g human IL-5
  • Størrelse: 5 μg
Bioassay/ELISA standard/Intracellulær blok/flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100μ g/ml
Endotoksin niveau 0,1 ng/μ g
Til brug med (applikation) Blokering, ELISA , Flowcytometri, funktionelle analyser, immunkemi, immunkemi
Renhed >95%
Mængde 5μ g
Indhold og opbevaring -80 °C
Reaktivitet ADN
Format Frosset