Få mere at vide
BD Rekombinant Human GM-CSF
Artikelnummer. 15896178 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Artikelnummer. Mængde
15896178 10μ g
1 options
Artikelnummer. 15896178 Leverandør BD Leverandørnr. 550068
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Stimulerer precursorceller af granulocytter, makrofager og eosinofiler
Kvantitativ standard til måling af humane GM-CSF-proteinniveauer i en GM-CSF-specifik sandwich ELISA med det oprensede BVD2-23B6-antistof som indfangningsantistof og det biotinylerede BVD2-21C11 som detektionsantistof
  • Reaktivitet: Menneske
  • Opbevaringsbuffer: Frosset vandig bufferopløsning indeholdende BSA
  • Biologisk aktivitet: Spredning målt ved hjælp af TF-1 indikatorceller
  • Specifik aktivitet: 0,1- 1,0 x 10 9 Enhed/mg
  • ED50: 10 - 90 pg/ml
Bioassay, Enzym-linked immunosorbent assay standard, Flowcytometri blok
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 80 °C
Mængde 10μ g
Kilde ADN
Kun brug til forskning