Få mere at vide
BD Rekombinant menneskeβ 2 mikroglobulin
Beskrivelse
- Opbevaringsbuffer: Vandig bufret opløsning indeholdende≤ 0,09% natriumazid
- Maksimalt aktivitetsområde: 50-200 ng/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Type | Beta-2 mikroglobulin |
| Mængde | 0.1 mg |
Kun forskningsbrug.