Få mere at vide
BD Voges Proskauer en reagensdropper
Mængde:
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
For at udføre test skal du klemme på dråberøret for at knuse ampullen. Vend dråbeholderen for praktisk drop-by-drop dispensering.
- Dropper indeholder en dags forsyning af reagens eller plet, hermetisk forseglet inde i en ampul
- Strenge kvalitetskontrol sikrer ensartethed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reagens/pletdropper |
| Mængde | 50 Pakke |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Inkluderer | 0,5 ml 5 % w/v alfa-naphthol i absolut alkohol |
| Format | Dropper |
| Til brug med (applikation) | Beregnet til brug i Voges Proskauer-testen |
| Opbevaringskrav | 15° til 30 °C |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, 1-napthol