Få mere at vide
BD Oxidase reagensdråber
Artikelnummer. 11759022
Skift visning
Mængde:
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
50 ampuller
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11759022 50 Pakke 50 ampuller
1 options
Artikelnummer. 11759022 Leverandør BD Leverandørnr. 261181
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Identificer mikroorganismer uden at blande eller måle reagenser
For at udføre test skal du klemme på dråberøret for at knuse ampullen. Vend dråbeholderen for praktisk drop-by-drop dispensering.
  • Dropper indeholder en dags forsyning af reagens eller plet, hermetisk forseglet inde i en ampul
  • Strenge kvalitetskontrol sikrer ensartethed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 Pakke
Certificeringer/compliance CE
Format Dropper
Til brug med (applikation) Anvendes til identifikation af organismer, der producerer oxidaseenzym
Opbevaringskrav 15° til 30 °C
Plet type Oxidasereagens
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Produkttype Reagens/Plein Dropper