Få mere at vide
BD Catalase Reagens Dropper
Artikelnummer. 11739042
Skift visning
Mængde:
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
11739042 50 Pakke Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11739042 Leverandør BD Leverandørnr. 261203
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Identificer mikroorganismer uden at blande eller måle reagenser
For at udføre test skal du klemme på dråberøret for at knuse ampullen. Vend dråbeholderen for praktisk drop-by-drop dispensering.
  • Dropper indeholder en dags forsyning af reagens eller plet, hermetisk forseglet inde i en ampul
  • Strenge kvalitetskontrol sikrer ensartethed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Reagens/pletdropper
Mængde 50 Pakke
Certificeringer/compliance CE
Inkluderer En dags plet
Format Dropper
Til brug med (applikation) Anvendes til at bestemme tilstedeværelsen af katalase produceret af bakterier
Opbevaringskrav 15° til 30 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Catalase Test
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution