Få mere at vide
BD Jernklorid-reagensdråber
Beskrivelse
For at udføre test skal du klemme på dråberøret for at knuse ampullen. Vend dråbeholderen for praktisk drop-by-drop dispensering.
- Dropper indeholder en dags forsyning af reagens eller plet, hermetisk forseglet inde i en ampul
- Strenge kvalitetskontrol sikrer ensartethed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 Pakke |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Format | Dropper |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til differentiering af organismer, der er i stand til phenylalanindeaminering |
| Opbevaringskrav | 15° til 30 °C |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Produkttype | Reagens/Plein Dropper |