Få mere at vide
BD Rotte TNF ELISA Kit
Beskrivelse
- Fast fase sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay)
- Anvender et monoklonalt antistof specifikt for rotte-TNF coatet på en 96-brønds plade
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TNF |
| Krydsreaktivitet | Rotte |
| Inkluderer | Stopopløsning, standard-/prøvefortynder, TMB et-trins substratreagens, PerCP-Cy ™5.5 muse-anti-human CD13, enzymfortynder, rotte-TNF-antistofbelagt plade, rotte-TNF-standard, enzymkoncentrat Streptavidin HRP, vaskekoncentrat (20X), det |
| Mængde | 2 plader |
| Prøvetype | Serum, plasma, cellekultursupernatant |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ bestemmelse af TNF, ELISA |
| Produkttype | Rotte TNF ELISA sæt |
Kun brug til forskning