Få mere at vide
BD Rotte MCP-1 ELISA Sæt
Beskrivelse
De OptEIA™ sættet indeholder komponenter, der er nødvendige for at udvikle enzymbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for naturlig eller rekombinant rotte MCP-1 i serum, plasma og cellekultursupernatanter.
- Capture antistof: anti-rotte MCP-1 monoklonalt antistof
- Påvisning antistof: biotinyleret anti-rotte MCP-1 monoklonalt antistof
- Enzymreagens: Streptavidin-peberrodsperoxidasekonjugat
- Standarder: lyofiliseret rekombinant rotte MCP-1
- Standardområde: 31,3 - 2000 pg/ml
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 31,3 til 2000 pg/ml |
| Produkttype | Rotte MCP-1 ELISA sæt |
| Tilstrækkelig til | 20 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant rotte MCP-1 i serum, plasma og cellekultursupernatanter |
| Sættets indhold | anti-rotte MCP-1 (fangst) antistof, Biotinyleret anti-rotte MCP-1 (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant rotte MCP-1 (standard), Streptavidin-HRP |
| Mængde | 20 plader |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.