Få mere at vide
BD Rotte Interleukin-6 ELISA Sæt
Artikelnummer. 15836228
Mængde:
20 plader
Artikelnummer. 15836228
Brand: BD 550319
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Capture antistof, detektionsantistof, enzymreagens, standarder, instruktion/analysecertifikat
Et immunoassay med forskellig følsomhed og dynamikområde
At udvikle enzymbundne immunosorbent assays (ELISA ) til naturlig eller rekombinant rotte IL-6 i serum, plasma og cellekultursupernatanter
  • Reaktivitet: Rotte
Enzym-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rotte IL-6 ELISA sæt
Tilstrækkelig til 20 96-brønds plader
Til brug med (applikation) At udvikle sig ELISA til naturlig eller rekombinant rotte IL-6 i serum, plasma og cellekultursupernatanter
Sættets indhold anti-rotte IL-6 (fangst) antistof, Biotinyleret anti-Rotte IL-6 (detektion) antistof, Instruktions-/analysecertifikat, Lyofiliseret rekombinant rotte IL-6 (standard), Streptavidin-HRP-konjugat
Mængde 20 plader
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Kun brug til forskning