Få mere at vide
BD Rotteimmunoglobulinisotyping ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
8 rotte immunoglobulin isotype-specifikke muse monoklonale antistoffer, peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret muse anti-rotte Ig antistof, substrat og stopopløsninger, belægningsbuffer og prøvefortynder, positiv kontrol antigenblanding
- Anvender et direkte peberrodsperoxidase-mærket system
- Analyseformat eliminerer behovet for at belægge pladen med antigen
Applikationer:
Enzym-linked immunosorbent assay
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgG |
| Krydsreaktivitet | Rotte |
| Inkluderer | 0,25mL Monoklonal Mus Anti-rotte IgG1, 0,25mL Monoklonal Mus Anti-rotte IgG2a, 0,25mL Monoklonal Mus Anti-rotte IgG2b, 0,25mL Monoklonal Mus Anti-rotte IgG2c, 0,25mL Mouse Anti-0 mL Monoklon IgG2m Monoklonal mus anti-rotte IgA, 0,25 ml Monoklonal mus anti-rotte Igkappa let kæde, 0,25 ml positiv reference antigen blanding, 0,25 ml Monoklonal mus anti-rotte Ig lambda let kæde, 1 ml HRP mus anti-rotte Ig MAB , 40mL PBS-buffer (10X), 30mL BSA-opløsning (10%), 40mL Substratreagens A, 40mL Substratreagens B, 40mL stopopløsning |
| Mængde | 80 prøver |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Identifikation af immunoglobulinisotyper, ELISA |
| Produkttype | Rotte Immunoglobulin isotyping ELISA sæt |
Kun brug til forskning