Få mere at vide
BD BBL™ Gram Slide
Artikelnummer. 11732964
Skift visning
Mængde:
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11732964 50 pakker Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11732964 Leverandør BD Leverandørnr. 231401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Anvendes til at evaluere og kontrollere kvaliteten af Gram-farvningsreagenser og -teknikker. BD Difco™ BBL™ Gram Slide muliggør nemme evalueringer.
  • Slide format
  • Anvendes til evaluering af: Gramfarvningsreagenser
  • 50 dias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 30 °C
Mængde 50 pakker