Få mere at vide
BD Protein A: HRP
Beskrivelse
- Format: HRP
- Opbevaringsbuffer: 1 mg/ml i 50 % glycerol, 20 mM natriumphosphat pH 7,5, 150 mM NaCl
Western blot
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | HRP Protein A |
| Mængde | 1 mg |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
Kun brug til forskning