Få mere at vide
BD Propidiumiodid-farvningsopløsning
Beskrivelse
- Detekteret i det orange område af spektret ved hjælp af et 562-588nm båndpasfilter
- Anvendes til at vurdere plasmamembranens (PM) integritet i Annexin V apoptoseassays
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pharmingen Propidium Jod Farvningsopløsning |
| Mængde | 2 ml |