Få mere at vide
Plus permeabiliseringsbuffer, BD
Artikelnummer. 15891199
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
15891199 10 ml
1 options
Artikelnummer. 15891199 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 561651
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specielt formuleret til immunfluorescerende farvning af inkorporeret BrdU til flowcytometrisk analyse
  • Anvendes som farvningsforstærker og sekundær permeabiliseringsreagens
  • Bør kun bruges med fikserede celleprøver
Flowcytometri, Intracellulær farvning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Permeabilization Buffer
Til brug med (applikation) Immunfluorescerende farvning af inkorporeret BrdU til flowcytometrisk analyse, farvningsforstærker og sekundær permeabiliseringsreagens, intracellulær farvning
Mængde 10 ml