Få mere at vide
PI/RNase farvningsbuffer, BD
Artikelnummer. 15876398 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
15876398 100 ml
1 options
Artikelnummer. 15876398 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 550825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kan bruges til at analysere cellecyklus ved flowcytometri eller bruges sammen med antistoffer til at undersøge ekspressionen af proteiner under cellecyklussen
Propidium Iodide (PI) er et fluorescerende livsvigtigt farvestof, der farver DNA og RNA. PI binder til både DNA og RNA, så sidstnævnte skal fjernes ved fordøjelse med ribonukleaser. Indholdet af DNA, som bestemt ved flowcytometri, kan afsløre nyttig information om cellecyklussen og de proteiner, der er involveret i reguleringen af cellecyklussen. Celler i G2- og M-faserne i cellecyklussen har dobbelt så meget DNA-indhold som dem i G0- og G1-faserne. Celler i S-fase har et DNA-indhold, der ligger mellem disse yderpunkter.
  • PI detekteres ved hjælp af et 562-588nm båndpasfilter
  • Opbevaringsbuffer: Vandig bufret opløsning indeholdende≤ 0,09% natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Pink (Pink)
Indhold og opbevaring 4 °C
Format Væske
Mængde 100 ml
Valideret ansøgning RUO
Produkttype Farvningsbuffer