Få mere at vide
BD Fosfolipidbindende protein, APC Annexin V
Artikelnummer. 15866278 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
100 prøver
200 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866278 200 prøver
15856278 100 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15866278 Leverandør BD Leverandørnr. 550475
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Har høj affinitet for PS og binder til celler med eksponeret PS
  • Konjugeret til APC
  • Farvning går forud for tabet af membranintegritet, som ledsager de seneste stadier af celledød som følge af enten apoptotiske eller nekrotiske processer
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 prøver
Prøvevolumen 5μ L
Opbevaringsbuffer Vandig bufferopløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Konjugeret APC (Allophycocyanin)
Form Væske