Få mere at vide
BD Fosfolipidbindende protein, APC Annexin V
Beskrivelse
- Konjugeret til APC
- Farvning går forud for tabet af membranintegritet, som ledsager de seneste stadier af celledød som følge af enten apoptotiske eller nekrotiske processer
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvevolumen | 5μ L |
| Opbevaringsbuffer | Vandig bufferopløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Konjugeret | APC (Allophycocyanin) |
| Form | Væske |