Få mere at vide
BD Phosflow™ Violet fluorescerende celle stregkodningssæt
Artikelnummer. 15851139
Skift visning
Mængde:
800 tests
Artikelnummer. Mængde
15851139 800 tests
1 options
Artikelnummer. 15851139 Leverandør BD Leverandørnr. 561570
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Cell Barcoding Dye 450 (CBD450) og Cell Barcoding Dye 500 (CBD500), Fluorescent Cell Barcoding Wash Buffer, og valg af én Alexa Fluor™ 647-konjugeret, phospho-specifikt antistof
Giver reagenser til succesfuld stregkodning af T-celle-undersæt fra humane fuldblodsprøver til undersøgelse af phosphoryleret proteininduktion i MAP-kinase- og JAK/STAT-signalveje
  • Reaktivitet: menneskelig
  • Størrelse: 800 tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 800 tests
Reaktivitet ADN