Beskrivelse
- Designet til optimal fluorescerende farvning i flowcytometri
- Kan bruges sammen med antistoffer til phospho-proteinanalyse
- Kan i mange tilfælde bruges samtidigt med fosfospecifikke antistoffer og farvning af celleoverflademarkører (f.eks. CD-markører)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Format | Væske |
| Mængde | 125 ml |
| Valideret ansøgning | RUO |
| Produkttype | Farvningsbuffer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Phosflow Perm Buffer II
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol