Få mere at vide
Phosflow Perm buffer III, BD
Artikelnummer. 15849178 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Artikelnummer. Mængde
15849178 125 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15849178 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 558050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til permeabilisering af fikserede perifere blodmononukleære celler (PBMC'er) eller lyseret fuldblod
  • Designet til optimal fluorescerende farvning i flowcytometri
  • Kan bruges sammen med antistoffer til phospho-proteinanalyse
  • Kan i mange tilfælde bruges samtidigt med fosfospecifikke antistoffer og farvning af celleoverflademarkører (f.eks. CD-markører)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Format Væske
Mængde 125 ml
Valideret ansøgning RUO
Produkttype Farvningsbuffer