Få mere at vide
Phosflow Lyse/Fix Buffer 5X, BD
Artikelnummer. 15839178
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
15839178 250 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15839178 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 558049
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til lysering og fiksering af fuldblod til brug med intracellulær flowcytometri
  • Kan bruges til at lysere røde blodlegemer og til at fiksere leukocytter i ét trin, hvilket gør det muligt for efterforskere hurtigt at inaktivere kinaser, fosfataser og/eller proteaser, så cellens in vivo fosforyleringstilstand kan undersøges
  • Det er blevet rapporteret at bevare cellens lysspredningsegenskaber
  • Kan anvendes på fuldblod fra mennesker og mus
  • Fuldblodslyse har vist sig at være lige så effektiv som tæthedsgradientcentrifugering ved fremstilling af PBMC'er til lymfocytundergruppeanalyse
  • I mange tilfælde kan phospho-specifikke antistoffer anvendes samtidig med farvning af celleoverflademarkører (f.eks. CD-markører); dog er det ikke alle celleoverflademarkører, der er kompatible med BD Phosflow Lyse/Fix Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Format Væske
Mængde 250 ml
Valideret ansøgning RUO
Produkttype Lyse/Fix Buffer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Phosflow Lyse/Fix Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H241-Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, diethylene glycol, methanol