Få mere at vide
BD Phosflow™ Fix Buffer I
Beskrivelse
- Indeholder 250mL af en 1X bufferopløsning
- Optimeret til brug med BD Phosflow mærke af phosphorylerede intracellulære signalproteinspecifikke antistoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Fortynding | 1 X |
| Produkttype | Fikseringsbuffer |
| Mængde | 250 ml |
| Til brug med (applikation) | Samtidig fiksering og permeabilisering af celler før intracellulær farvning |
| pH | 7.2 |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Må kun bruges til undersøgelsesformål.