Få mere at vide
BD Pharmingen™ Transkriptionsfaktor-buffersæt
Artikelnummer. 15249722
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
15249722 100 prøver 1 sæt
1 options
5x Perm/Wash Buffer indeholder≤ 0,09% natriumazid. Natriumazid giver meget giftigt hydrazoic azid under sure forhold. Fortynd azidforbindelser i rindende vand før kassering for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS. 4x Fix/Perm Buffer indeholder diethylenglycol og formaldehyd og er skadelig.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15249722 Leverandør BD Leverandørnr. 562574
5x Perm/Wash Buffer indeholder≤ 0,09% natriumazid. Natriumazid giver meget giftigt hydrazoic azid under sure forhold. Fortynd azidforbindelser i rindende vand før kassering for at undgå ophobning af potentielt eksplosive aflejringer i VVS. 4x Fix/Perm Buffer indeholder diethylenglycol og formaldehyd og er skadelig.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Fix/Perm Buffer (4X), Diluent Buffer, Perm/Wash Buffer (5X)
Optimeret til fiksering og permeabilisering af celler før immunfluorescerende farvning og flowcytometrisk analyse af celler, der udtrykker specifikke intracytoplasmatiske og intranukleære proteiner
Dette sæt er designet til at minimere behandlingstiden, reducere uspecifik farvning, øge opløsningen af positivt farvede celler og signifikant reducere celletab under fiksering, permeabilisering og farvningsprocedurer. Dette er nyttigt til flowcytometri
påvisning af mange proteiner. Den understøtter multibrøndplade-højgennemstrømnings- og bulkprøveanalyser og applikationer, der kræver prøveopbevaring natten over.
  • Høj følsomhed for mange transkriptionsfaktorer inklusive FoxP3, RORgt, Bcl-6 og T-bet
  • Kompatibel med mange celletyper, celleoverfladefarvning og tandemfarvestoffer
  • Størrelse: 100 tests
Intracellulær farvning (flowcytometri)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Inkluderer Fix/Perm Buffer (4X), Diluent Buffer, Perm/Wash™ Buffer (5X)
Mængde 100 prøver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Pharmingen Transcription Factor Buffer Set
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol