Få mere at vide
BD Blue Live Cell Caspase Probe
Artikelnummer. 15854369 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
15854369 50 prøver
1 options
Artikelnummer. 15854369 Leverandør BD Leverandørnr. 565519
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Celler med aktive caspaser kan påvises. BD Pharmingen™ Blue Live Cell Caspase Probe indeholder en fluorochrom-mærket caspasehæmmer. Fluorochrom-mærkede caspasehæmmere har tre funktionelle domæner: fluorochrom, 3-aminosyresekvens (VAD), der binder til det aktive sted af den aktiverede caspase, og fluormethylketon (FMK) del, der tillader proben at binde den aktive caspase irreversibelt.
  • Blue Live Cell Caspase Probe exciteres af den blå laser (med et excitationsmaksimum på 492nm) og har et fluorescencemissionsmaksimum på 514nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 prøver
Reaktivitet Menneske, mus
Produkttype Blue Live Cell Caspase Probe
Indhold og opbevaring -20°C
Til brug med (applikation) Flowcytometri, intracellulær farvning (flowcytometri)