Få mere at vide
BD Pharmingen™ Oprenset NA/LE Human BD Fc Block™
Artikelnummer. 15883869 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
0,25 mg
Artikelnummer. Mængde
15883869 0,25 mg
1 options
Artikelnummer. 15883869 Leverandør BD Leverandørnr. 564765
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
0,25 mg i en koncentration på 1,0 mg/ml
Fcγ Receptorer tilhører immunoglobulin-superfamilien og udtrykkes i varierende niveauer i flere cellelinjer, herunder høj ekspression i myeloid- og B-celler. Fc-receptorernes hovedfunktioner er immunsystemets beskyttende funktioner. Der er flere forskellige typer af Fc-receptorer, der afspejler en række forskellige biologiske aktiviteter, som moduleres, når de aggregeres af multivalente antigen-antistofkomplekser.
Mens de normalt tjener vigtige fysiologiske roller i immunsystemet, kan Fc-receptorer også være årsagen til uspecifik, falsk-positiv antistoffarvning af celler. Human BD Fc Block™ er designet og formuleret til at blokere eller signifikant reducere potentiel ikke-specifik antistoffarvning forårsaget af receptorer for IgG, der kan forekomme i forskellige applikationer, herunder flowcytometrisk analyse af humane celler.
Desuden kan det øge specificiteten af antistofmærkning af ekstremt sjældne målceller, såsom antigenspecifikke B-celler, føtale celler i moderens blod, hæmatopoietiske stamceller eller disseminerede epiteltumorceller.
Ordreinfo
Dette præparat indeholder ingen konserveringsmidler, derfor bør det håndteres under aseptiske forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1.0 mg/mL
Mængde 0,25 mg
Formulering Ingen azid/lavt endotoksin: Vandig bufferopløsning uden konserveringsmiddel, 0,2 μm steril filtreret. Endotoksinniveauet er ≤0,01 EU/μg (≤0,001 ng/μg) protein som bestemt af LAL-testen.