Få mere at vide
BD Pharmingen™ IHC zinkfikseringsmiddel
Artikelnummer. p-3901664
Mængde:
500 ml
1000 ml
Fortynding:
1 stk.
10 gange
Artikelnummer. 10400275
Brand: BD 550523
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et alternativ til formalinfiksering af væv til paraffinindstøbte snit
Ti procent neutral bufret formalin fikserer væv ved at tværbinde proteiner, hvilket potentielt forårsager en konformationsændring eller“ maskering” af den antigene epitop og fører til reduceret eller fraværende antistofreaktivitet. Forskellige antigen-hentningsteknikker bruges til at afsløre epitopen; dog er det mange gange ikke muligt at genfinde epitopen og få optimal immunhistokemisk farvning. I disse situationer anbefales brugen af IHC zinkfiksativ, som er et mildere fikseringsmiddel end formalin.
  • Zinkfikserede paraffinindlejrede sektioner viser meget god immunfarvning med mange leukocytmarkører og afbilder vævsmorfologi, der kan sammenlignes med formalinfiksering
  • Brug af antigenhentningsteknikker på de zinkfikserede paraffinsektioner kan i nogle tilfælde øge antistofreaktiviteten yderligere
Der er nogle få antigener, som ikke bevares ved zinkfiksering. I disse situationer er brug af frisk frosset væv til immunhistokemisk farvning det eneste alternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Fortynding 1 stk.
Produkttype Fixativ
Mængde 1000 ml
Til brug med (applikation) Immunhistokemisk farvning
Form Væske