Få mere at vide
BD Pharmingen™ IHC zinkfikseringsmiddel
Artikelnummer. 15886838
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Fortynding:
1 stk.
10 gange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Fortynding
15886838 500 ml 10 gange
10400275 1000 ml 1 stk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886838 Leverandør BD Leverandørnr. 552658
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Et alternativ til formalinfiksering af væv til paraffinindstøbte snit
Ti procent neutral bufret formalin fikserer væv ved at tværbinde proteiner, hvilket potentielt forårsager en konformationsændring eller“ maskering” af den antigene epitop og fører til reduceret eller fraværende antistofreaktivitet. Forskellige antigen-hentningsteknikker bruges til at afsløre epitopen; dog er det mange gange ikke muligt at genfinde epitopen og få optimal immunhistokemisk farvning. I disse situationer anbefales brugen af IHC zinkfiksativ, som er et mildere fikseringsmiddel end formalin.
  • Zinkfikserede paraffinindlejrede sektioner viser meget god immunfarvning med mange leukocytmarkører og afbilder vævsmorfologi, der kan sammenlignes med formalinfiksering
  • Brug af antigenhentningsteknikker på de zinkfikserede paraffinsektioner kan i nogle tilfælde øge antistofreaktiviteten yderligere
Der er nogle få antigener, som ikke bevares ved zinkfiksering. I disse situationer er brug af frisk frosset væv til immunhistokemisk farvning det eneste alternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Klar
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Fortynding 10 gange
Produkttype Fixativ
Mængde 500 ml
Til brug med (applikation) Immunhistokemisk farvning
pH 7.2
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10X Zinc Fixative (Formalin Free)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc acetate, zinc chloride