Få mere at vide
BD Pharmingen™ IHC zinkfikseringsmiddel
Artikelnummer. 10400275
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Fortynding:
1 stk.
10 gange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Fortynding
10400275 1000 ml 1 stk.
15886838 500 ml 10 gange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400275 Leverandør BD Leverandørnr. 550523
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et alternativ til formalinfiksering af væv til paraffinindstøbte snit
Ti procent neutral bufret formalin fikserer væv ved at tværbinde proteiner, hvilket potentielt forårsager en konformationsændring eller“ maskering” af den antigene epitop og fører til reduceret eller fraværende antistofreaktivitet. Forskellige antigen-hentningsteknikker bruges til at afsløre epitopen; dog er det mange gange ikke muligt at genfinde epitopen og få optimal immunhistokemisk farvning. I disse situationer anbefales brugen af IHC zinkfiksativ, som er et mildere fikseringsmiddel end formalin.
  • Zinkfikserede paraffinindlejrede sektioner viser meget god immunfarvning med mange leukocytmarkører og afbilder vævsmorfologi, der kan sammenlignes med formalinfiksering
  • Brug af antigenhentningsteknikker på de zinkfikserede paraffinsektioner kan i nogle tilfælde øge antistofreaktiviteten yderligere
Der er nogle få antigener, som ikke bevares ved zinkfiksering. I disse situationer er brug af frisk frosset væv til immunhistokemisk farvning det eneste alternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Fortynding 1 stk.
Produkttype Fixativ
Mængde 1000 ml
Til brug med (applikation) Immunhistokemisk farvning
Form Væske