Få mere at vide
BD Pharmingen™ Hoechst 34580 Reagens
Beskrivelse
- excitation: UV eller violet
- emission: 368nm
- Rekonstituer med 1mL destilleret vand for at give en 1mg/mL opløsning
- Ribonukleasebehandling er ikke nødvendig for at undgå uspecifik RNA-farvning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20 °C. Beskyt mod lys. |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, fluorescensmikroskopi |
| Mængde | 1 mg |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |