Få mere at vide
BD DRAQ7™
Beskrivelse
- Langt rødt fluorescerende DNA-farvestof
- Cellugennemtrængelige
- Bruges til at farve nukleinsyrer i fikserede celler
- Har en excitationsbølgelængdemaksima på 599/644nm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Langt-rød |
| Koncentration | 0.3mM |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ufortyndet ved 4 °C |
| Excitationsbølgelængdeområde | 599/644nm |
| Farvetype | DNA farvestof |
| Til brug med (applikation) |
|
| Reaktivitet |
|
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DRAQ7 1.0ml
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,5-BIS{[2-(DIMETHYLAMINO) ETHYL]AMINO}-4,8-DIHYDROXYANTHRACENE-9,10-DIONE