Få mere at vide
BD DRAQ5™
Mængde:
50μ L
200μ L
Beskrivelse
- Langt rødt fluorescerende DNA-farvestof
- Cellegennemtrængelig
- Bruges til at farve nukleinsyrer i levende eller fikserede celler
- Har en excitationsbølgelængdemaksima på 598/646nm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Langt-rød |
| Koncentration | 5 mM |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ufortyndet ved 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Biobilleddannelse, Immunfluorescens, Intracellulær farvning (flowcytometri) |
| Farvetype | DNA farvestof |
| Excitationsbølgelængdeområde | 598/646 nm |
| Mængde | 50μ L |
| Reaktivitet | Testet i udvikling: Menneske, mus; Rapporteret reaktivitet: Rotte |