Få mere at vide
BD DRAQ5™
Artikelnummer. 15893949 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
50μ L
200μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15893949 200μ L
15803959 50μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15893949 Leverandør BD Leverandørnr. 564902
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Bruges til at farve nukleinsyrer i levende eller fikserede celler. BD Pharmingen™ DRAQ5™ bruges også til cellecyklusanalyse ved DNA-indhold, kernevisualisering eller skelnen mellem kerneholdige celler fra affald eller celler med kerneceller.
  • Langt rødt fluorescerende DNA-farvestof
  • Cellegennemtrængelig
  • Bruges til at farve nukleinsyrer i levende eller fikserede celler
  • Har en excitationsbølgelængdemaksima på 598/646nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Far-red
Koncentration 5 mM
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C
Til brug med (applikation) Biobilleddannelse, Immunfluorescens, Intracellulær farvning (flowcytometri)
Farvetype DNA farvestof
Mængde 200μ L
Reaktivitet Testet i udvikling: Menneske, mus; Rapporteret reaktivitet: Rotte
Excitationsbølgelængde 598/646 nm